Bifenil-3-ilamina 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₁₁N Punto di ebollizione: 125 °C/1mmHg Punto di fusione: 28…33 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047846 CAS Number: 2243-47-2 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |