Stampa…
1-tert-Butylpiperazine 98+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 31.9 EUR
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Formula: C₈H₁₈N₂
Punto di ebollizione: 66…75 °C/12mmHg
Punto di fusione: 32…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00049359
CAS Number: 38216-72-7