Stampa…
1,4-Dimethylpiperazine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: sym-Dimethylpiperazine
OR5144-100G OR5144-1KG OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA 51 EUR
APOSOR5144-100G APOSOR5144-1KG APOSOR5144-500G
1,4-Dimethylpiperazine
1,4-Dimethylpiperazine
Formula: C₆H₁₄N₂
Peso molecolare: 114,19 g/mol
Punto di ebollizione: 131…132 °C/750mmHg
Punto di fusione: –1 °C
Densità: 0,844 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 18 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006156
CAS Number: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
UN: 2924
ADR: 3+8,II