Stampa…
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5138-1G OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA 58.2 EUR
APOSOR5138-1G APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Formula: C₁₂H₁₇N₃O
Peso molecolare: 219,29 g/mol
Punto di fusione: 144…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01365904
CAS Number: 92394-00-8