Stampa…
Fmoc-val-OSu 94%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Fmoc-L-valine N-succinimidyl ester, Fmoc-Val-OSu
OR51362-25G OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA 37.7 EUR
APOSOR51362-25G APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Formula: C₂₄H₂₄N₂O₆
Peso molecolare: 436.464 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00153370
CAS Number: 130878-68-1