Stampa…
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51361-1G OR51361-5G
APOSOR51361-1GEA 87 EUR
APOSOR51361-1G APOSOR51361-5G
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole
Formula: C₅H₆N₂S₂
Punto di fusione: 29…33 °C
Densità: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750466
CAS Number: 74734-11-5