Stampa…
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Chloro-2-oxindole
OR51359-1G OR51359-25G OR51359-5G
APOSOR51359-1GEA 14.7 EUR
APOSOR51359-1G APOSOR51359-25G APOSOR51359-5G
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one 95%
5-Cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one
Formula: C₈H₆ClNO
Peso molecolare: 167,59 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191927
CAS Number: 17630-75-0