Stampa…
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Fornitore: Apollo Scientific
OR5129-25G OR5129-5G
APOSOR5129-25GEA 601 EUR
APOSOR5129-25G APOSOR5129-5G
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
1-(4-Aminophenyl)-4-(4-methoxyphenyl)piperazine
Formula: C₁₇H₂₁N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02071496
CAS Number: 74852-62-3