Stampa…
1-Acetylpiperazine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5122-100G OR5122-25G OR5122-500G OR5122-5G
APOSOR5122-100GEA 101 EUR
APOSOR5122-100G APOSOR5122-25G APOSOR5122-500G APOSOR5122-5G
1-Acetylpiperazine 97%
1-Acetylpiperazine
Formula: C₆H₁₂N₂O
Peso molecolare: 128,17 g/mol
Punto di ebollizione: 127…130 °C/8mmHg
Punto di fusione: 31…34 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00058676
CAS Number: 13889-98-0
EINECS: 237-659-0