Stampa…
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51179-1G OR51179-250MG
APOSOR51179-1GEA 321 EUR
APOSOR51179-1G APOSOR51179-250MG
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid 95%
3-Chloro-6-methoxy-1-benzothiophene-2-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₇ClO₃S
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00448910
CAS Number: 310390-60-4