Stampa…
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51176-25G OR51176-5G
APOSOR51176-25GEA 364 EUR
APOSOR51176-25G APOSOR51176-5G
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin 97%
1,3-Diiodo-5,5-dimethylhydantoin
Formula: C₅H₆I₂N₂O₂
Punto di fusione: 198 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00020867
CAS Number: 2232-12-4
UN: 3085
ADR: 5.1+8,II