2-Nitro-m-cresol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Nitro-3-methylphenol, 3-Methyl-2-nitrophenol
Formula:
C₇H₇NO₃ Punto di ebollizione: 106…108 °C/9,5mmHg Punto di fusione: 35…39 °C Flash Pt: 107 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00007125 CAS Number: 4920-77-8 EINECS: 225-546-9 |