Stampa…
2-Amino-4-chloropyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5114-25G OR5114-5G OR5114-100G
APOSOR5114-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5114-25G APOSOR5114-5G APOSOR5114-100G
2-Amino-4-chloropyridine 98%
2-Amino-4-chloropyridine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 129…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04113820
CAS Number: 19798-80-2