Stampa…
Methyl propionylacetate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
OR5113-100G OR5113-1KG OR5113-500G
APOSOR5113-100GEA 62.6 EUR
APOSOR5113-100G APOSOR5113-1KG APOSOR5113-500G
Methyl propionylacetate
Methyl propionylacetate
Formula: C₆H₁₀O₃
Peso molecolare: 130,14 g/mol
Punto di ebollizione: 73…74 °C/5mmHg
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,037 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00011705
CAS Number: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3