Stampa…
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5112-5G OR5112-25G OR5112-100G
APOSOR5112-5GEA 0 EUR
APOSOR5112-5G APOSOR5112-25G APOSOR5112-100G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid 98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
Punto di fusione: 131…134 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065692
CAS Number: 73401-74-8