Stampa…
Isochinolina
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5109-100G OR5109-500G OR5109-25G
APOSOR5109-100GEA 36.4 EUR
APOSOR5109-100G APOSOR5109-500G APOSOR5109-25G
Isochinolina
Isochinolina
Formula: C₉H₇N
Peso molecolare: 129,16 g/mol
Punto di ebollizione: 242…243 °C
Punto di fusione: 26…28 °C
Densità: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006898
CAS Number: 119-65-3
EINECS: 204-341-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III