1H-Indazole-3-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₆N₂O₂ Punto di fusione: 266…270 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00211066 CAS Number: 4498-67-3 |