Stampa…
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine
OR5103-10G OR5103-5G
APOSOR5103-10GEA 187 EUR
APOSOR5103-10G APOSOR5103-5G
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 98%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Formula: C₇H₁₆N₂
Peso molecolare: 128,22 g/mol
Punto di ebollizione: 50…52 °C
Punto di fusione: 57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00191371
CAS Number: 22795-99-9
UN: 2733
ADR: 3+8,III