Stampa…
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51025-1G OR51025-5G
APOSOR51025-1GEA 109 EUR
APOSOR51025-1G APOSOR51025-5G
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene 98%
2-Methoxy-9,9-dimethyl-9H-fluorene
Formula: C₁₆H₁₆O
Peso molecolare: 224,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32263492
CAS Number: 1514864-84-6