4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(1-Pyrenyl)benzeneboronic acid
OR51021-1G
OR51021-5G
APOSOR51021-1GEA
109
EUR
APOSOR51021-1G
APOSOR51021-5G
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid 95%
4-(1-Pyrenyl)phenylboronic acid
Formula:
C₂₂H₁₅BO₂ Peso molecolare: 322,17 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28130386 CAS Number: 872050-52-7 |