Stampa…
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,6-Dibromo-9-(naphthalen-2-yl)-9H-carbazole
OR51020-1G OR51020-5G
APOSOR51020-1GEA 64 EUR
APOSOR51020-1G APOSOR51020-5G
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole 99%
3,6-Dibromo-9-(2-naphthalenyl)-9H-carbazole
Formula: C₂₂H₁₃Br₂N
Peso molecolare: 451,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD29072769
CAS Number: 1221237-83-7