N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N’-Di(1-naphthyl)-4,4’-benzidine
OR51019-1G
OR51019-5G
APOSOR51019-1GEA
36.4
EUR
APOSOR51019-1G
APOSOR51019-5G
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine 99%
N,N'-Di(1-naphthyl)benzidine
Formula:
C₃₂H₂₄N₂ Peso molecolare: 436,558 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261380 CAS Number: 152670-41-2 |