Stampa…
3,5-Dibromobiphenyl (PBB No. 14) 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,5-Dibromobiphenyl, 3,5-Dibromo-1,1'-biphenyl
OR51017-25G OR51017-5G
APOSOR51017-25GEA 270 EUR
APOSOR51017-25G APOSOR51017-5G
3,5-Dibromobiphenyl (PBB No. 14) 98%
3,5-Dibromobiphenyl (PBB No. 14)
Formula: C₁₂H₈Br₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 16372-96-6