Stampa…
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Fluoranthen-3-ylboronic acid
OR51016-1G OR51016-5G
APOSOR51016-1GEA 80 EUR
APOSOR51016-1G APOSOR51016-5G
Fluoranthene-3-boronic acid 98%
Fluoranthene-3-boronic acid
Formula: C₁₆H₁₁BO₂
Peso molecolare: 246,0683 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660041
CAS Number: 359012-63-8