Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Triphenylen-2-ylboronic acid Pinacol ester, 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)triphenylene
OR51015-1G OR51015-5G
APOSOR51015-1GEA 65.5 EUR
APOSOR51015-1G APOSOR51015-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(triphenylen-2-yl)-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₂₄H₂₃BO₂
Peso molecolare: 354,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26401844
CAS Number: 890042-13-4