Stampa…
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-[3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]triphenylene, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3-(triphenylen-2-yl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR51013-1G OR51013-5G
APOSOR51013-1GEA 118 EUR
APOSOR51013-1G APOSOR51013-5G
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane 99%
4,4,5,5-Tetramethyl-2-[3-(triphenylen-2-yl)phenyl]-1,3,2-dioxaborolane
Formula: C₃₀H₂₇BO₂
Peso molecolare: 430,35 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28130383
CAS Number: 1115639-92-3