N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N,N′-Di(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-(1,1′-biphenyl)-4,4′-diamine, N4,N4'-Di(naphthalen-1-yl)-N4,N4'-diphenyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine
OR51012-1G
OR51012-25G
OR51012-5G
APOSOR51012-1GEA
21.9
EUR
APOSOR51012-1G
APOSOR51012-25G
APOSOR51012-5G
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine 99%
N,N'-Di-1-naphthyl-N,N'-diphenylbenzidine
Formula:
C₄₄H₃₂N₂ Peso molecolare: 588,75 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03093246 CAS Number: 123847-85-8 |