Stampa…
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51011-1G OR51011-5G
APOSOR51011-1GEA 72.7 EUR
APOSOR51011-1G APOSOR51011-5G
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine 99%
Bis(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)amine
Formula: C₃₀H₂₇N
Peso molecolare: 401,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD23135317
CAS Number: 500717-23-7