Stampa…
2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51010-1G OR51010-5G
APOSOR51010-1GEA 72.7 EUR
APOSOR51010-1G APOSOR51010-5G
2-(3-Bromophenyl)triphenylene 98%
2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Formula: C₂₄H₁₅Br
Peso molecolare: 383,29 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28384139
CAS Number: 1313514-53-2