Stampa…
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
OR51009-1G OR51009-25G OR51009-5G
APOSOR51009-1GEA 14.7 EUR
APOSOR51009-1G APOSOR51009-25G APOSOR51009-5G
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 98%
4-Bromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₅Br
Peso molecolare: 395,30 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660920
CAS Number: 1161009-88-6