Stampa…
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR510082-1G OR510082-250MG
APOSOR510082-1GEA 195 EUR
APOSOR510082-1G APOSOR510082-250MG
2,5-Diiodobenzonitrile ≥98%
2,5-Diiodobenzonitrile
Formula: C₇H₃I₂N
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00463830
CAS Number: 79887-24-4