Stampa…
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51006-1G OR51006-25G OR51006-5G
APOSOR51006-1GEA 118 EUR
APOSOR51006-1G APOSOR51006-25G APOSOR51006-5G
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole 99%
10-Bromo-7H-benzo[c]carbazole
Formula: C₁₆H₁₀BrN
Peso molecolare: 296,17 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22054961
CAS Number: 1698-16-4