Stampa…
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51005-1G OR51005-25G OR51005-5G
APOSOR51005-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51005-1G APOSOR51005-25G APOSOR51005-5G
2-Phenyl-9H-carbazole 99%
2-Phenyl-9H-carbazole
Formula: C₁₈H₁₃N
Peso molecolare: 243,31 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD26402145
CAS Number: 88590-00-5