Stampa…
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
Fornitore: Apollo Scientific
OR51004-1G OR51004-5G OR51004-25G
APOSOR51004-1GEA 21.9 EUR
APOSOR51004-1G APOSOR51004-5G APOSOR51004-25G
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene] 99%
2,2'-Dibromo-9,9'-spirobi[9H-fluorene]
Formula: C₂₅H₁₄Br₂
Punto di fusione: 240 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08704219
CAS Number: 67665-47-8