Stampa…
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Naphthalen-1-yl)-10-(naphthalen-2-yl)anthracene
OR51003-1G OR51003-5G
APOSOR51003-1GEA 91.6 EUR
APOSOR51003-1G APOSOR51003-5G
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene 99%
9-(1-Naphthyl)-10-(2-naphthyl)anthracene
Formula: C₃₄H₂₂
Peso molecolare: 430,55 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20040456
CAS Number: 855828-36-3