Stampa…
3-Aminopropan-1-olo 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-1-propanol
OR50998-100G OR50998-500G
APOSOR50998-100GEA 58.4 EUR
APOSOR50998-100G APOSOR50998-500G
3-Aminopropan-1-olo 99%
3-Aminopropan-1-olo
Formula: C₃H₉NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008223
CAS Number: 156-87-6
UN: 2735
ADR: 8,III