Stampa…
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50989-1G OR50989-250MG OR50989-5G
APOSOR50989-1GEA 190 EUR
APOSOR50989-1G APOSOR50989-250MG APOSOR50989-5G
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
(2-Bromo-6-nitrophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrNO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10566470
CAS Number: 37777-74-5