Stampa…
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR5098-1G OR5098-25G OR5098-5G
APOSOR5098-1GEA 125 EUR
APOSOR5098-1G APOSOR5098-25G APOSOR5098-5G
2-Chloro-3,5-dinitropyridine 97%
2-Chloro-3,5-dinitropyridine
Formula: C₅H₂ClN₃O₄
Peso molecolare: 203,54 g/mol
Punto di fusione: 63…66 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006233
CAS Number: 2578-45-2
EINECS: 219-937-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II