Stampa…
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR50964-100G OR50964-25G
APOSOR50964-100GEA 154 EUR
APOSOR50964-100G APOSOR50964-25G
Ethyl-8-bromooctanoate 97%
Ethyl-8-bromooctanoate
Formula: C₁₀H₁₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00045057
CAS Number: 29823-21-0