5,6-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂Br₂N₂S Punto di fusione: 132…133 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD20257910 CAS Number: 18392-81-9 |