Stampa…
3-Bromodibenzofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50961-1G OR50961-250MG OR50961-5G
APOSOR50961-1GEA 29 EUR
APOSOR50961-1G APOSOR50961-250MG APOSOR50961-5G
3-Bromodibenzofuran
3-Bromodibenzofuran
Formula: C₁₂H₇BrO
Punto di fusione: 122…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09966042
CAS Number: 26608-06-0