Stampa…
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2,2'-bipyridine
OR50952-1G OR50952-250MG OR50952-5G
APOSOR50952-1GEA 78.6 EUR
APOSOR50952-1G APOSOR50952-250MG APOSOR50952-5G
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
5-Bromo[2,2']bipyridinyl
Formula: C₁₀H₇BrN₂
Peso molecolare: 235,09 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08234848
CAS Number: 15862-19-8