5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridine
OR50951-1G
OR50951-5G
APOSOR50951-1GEA
125
EUR
APOSOR50951-1G
APOSOR50951-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
5,5'-Dibromo-2,2'-bipyridyl
Formula:
C₁₀H₆Br₂N₂ Peso molecolare: 313,98 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657883 CAS Number: 15862-18-7 |