Stampa…
7-Methyl-8-nitroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR50941-25G OR50941-5G
APOSOR50941-25GEA 299 EUR
APOSOR50941-25G APOSOR50941-5G
7-Methyl-8-nitroquinoline
7-Methyl-8-nitroquinoline
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041234
CAS Number: 7471-63-8