Stampa…
2,3-Dimethoxyphenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5089-25G OR5089-250MG OR5089-10G
APOSOR5089-25GEA 0 EUR
APOSOR5089-25G APOSOR5089-250MG APOSOR5089-10G
2,3-Dimethoxyphenol 96%
2,3-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 233…234 °C
Densità: 1,182 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008366
CAS Number: 5150-42-5
EINECS: 225-922-2