Stampa…
2,6-Dimethoxyphenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5086-25G OR5086-100G
APOSOR5086-25GEA 26.1 EUR
APOSOR5086-25G APOSOR5086-100G
2,6-Dimethoxyphenol 97%
2,6-Dimethoxyphenol
Formula: C₈H₁₀O₃
Punto di ebollizione: 261 °C/760mmHg
Punto di fusione: 53…55 °C
Flash Pt: 140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064434
CAS Number: 91-10-1