3,3-Diphenylpropylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3,3-Diphenylpropan-1-amine
Formula:
C₁₅H₁₇N Punto di ebollizione: 166 °C/2mmHg Punto di fusione: 24…31 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008202 CAS Number: 5586-73-2 EINECS: 226-984-3 |