Stampa…
3-Phenylpropylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Phenyl-1-propylamine
OR5083-100G OR5083-250G OR5083-25G
APOSOR5083-100GEA 176 EUR
APOSOR5083-100G APOSOR5083-250G APOSOR5083-25G
3-Phenylpropylamine 98%
3-Phenylpropylamine
Formula: C₉H₁₃N
Peso molecolare: 135,21 g/mol
Punto di ebollizione: 220…221 °C
Densità: 0,949 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 90 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008224
CAS Number: 2038-57-5
EINECS: 218-012-1
UN: 2735
ADR: 8,III