Stampa…
4-Methoxystilbene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5076-25G OR5076-5G
APOSOR5076-25GEA 466 EUR
APOSOR5076-25G APOSOR5076-5G
4-Methoxystilbene 98%
4-Methoxystilbene
Formula: C₁₅H₁₄O
Peso molecolare: 210,27 g/mol
Punto di fusione: 134…136 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017178
CAS Number: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7