Stampa…
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR5075-100G OR5075-500G
APOSOR5075-100GEA 109 EUR
APOSOR5075-100G APOSOR5075-500G
Ethyl-5-bromonicotinate 98%
Ethyl-5-bromonicotinate
Formula: C₈H₈BrNO₂
Punto di ebollizione: 86…92 °C/0,5mmHg
Punto di fusione: 39…41 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00040366
CAS Number: 20986-40-7